Learn More
Labconco™ Gradilla para tubos de ensayo/microcentrífuga: Accesorio de congelación en seco Freezone™
Tienda Labconco Corporation ProductosDescripción
Gradilla para tubos de ensayo redondos/microcentrífuga
- Admite hasta 104 tubos de 12-13 mm
- Fabricado en acero inoxidable tipo 304
- Incluye placa inferior y adaptadora para (104) tubos de microcentrífuga
- Ideal para usar con los estantes redondos para productos (con o sin calefacción)
- Dimensiones: 9 in de diámetro x 1 in de alto
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Gradilla de tubos |
| Capacidad (métrico) | 104 tubos |
| N.º de estantes | 0 |
| Material | Acero inoxidable (304) |
| Para utilizar con (equipo) | Estantes redondos para productos (con o sin calefacción) |
| Incluye | Gradilla de acero inoxidable y una placa adaptadora de tubos de microcentrífuga de acero inoxidable |
| Anchura (imperial) | 9 in |
| Altura (imperial) | 2,5 in |
| Longitud (imperial) | 9 in |
| Peso con embalaje (imperial) | 2,8 lb |
| Mostrar más |