Learn More
Elma™ Soporte para tubos de ensayo
Código de producto. 17851297
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
100/120
150/300
30/80
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo unitSize
17851297 100/120 cada uno
17789899 30/80 cada uno
17801357 150/300 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17851297 Proveedor Elma™ N.º de proveedor 1112084
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Garantiza que los tubos se puedan colocar y disponer de forma segura en el Elma Cesta.
  • Diverso Elma Los soportes garantizan que los tubos se puedan colocar y disponer de forma segura en el Elma Cesta
  • La colocación óptima de los objetos dentro de la bañera también es un requisito previo para lograr los mejores resultados de limpieza posibles.
  • Permite colocar los artículos individualmente
  • Le permite estructurar claramente su proceso de limpieza
  • Previene rayones en el piso del tanque.
  • Los soportes están disponibles para diversas aplicaciones.
  • Hay soluciones especiales disponibles (por ejemplo, para matraces cónicos).
Especificaciones
Tipo Soporte de tubos de ensayo
Para utilizar con (equipo) Fisherbrand Seleccionar, Fisherbrand FÁCIL, Elmasonic PAG, Elmasonic Seleccionar, Elmasonic FÁCIL
Material Acero inoxidable
Modelo 100/120