Learn More
Elma™ Soporte para tubos de ensayo
Descripción
- Diverso Elma Los soportes garantizan que los tubos se puedan colocar y disponer de forma segura en el Elma Cesta
- La colocación óptima de los objetos dentro de la bañera también es un requisito previo para lograr los mejores resultados de limpieza posibles.
- Permite colocar los artículos individualmente
- Le permite estructurar claramente su proceso de limpieza
- Previene rayones en el piso del tanque.
- Los soportes están disponibles para diversas aplicaciones.
- Hay soluciones especiales disponibles (por ejemplo, para matraces cónicos).
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Soporte de tubos de ensayo |
| Para utilizar con (equipo) | Fisherbrand Seleccionar, Fisherbrand FÁCIL, Elmasonic PAG, Elmasonic Seleccionar, Elmasonic FÁCIL |
| Material | Acero inoxidable |
| Modelo | 30/80 |