Learn More
Biochrom Soporte para tubos de ensayo para Ultrospec 7000/8000/9000
Código de producto. 11633024 Tienda Harvard Bioscience Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Soporte de tubos de ensayo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
11633024 Soporte de tubos de ensayo cada uno
1 options
Código de producto. 11633024 Proveedor Biochrom N.º de proveedor 80710011
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-01-2027
Porta tubos de ensayo diseñado para sujetar tubos de ensayo de 10 a 24 mm de diámetro y hasta 160 mm de altura en el Ultrospec Espectrofotómetros 7000, 8000 y 9000. Sustituye al portaceldas individual estándar. El operador puede instalarlo fácilmente dado que solo hay que retirar un tornillo de mariposa en la parte delantera del compartimento de celdas.
  • Para Ultrospec 7000/8000/9000
  • Se adapta a diámetros de tubo de 10 a 24 mm y hasta una altura de tubo de 160 mm.
  • Se ajusta a la placa base del compartimento de muestras estándar.
  • Se puede cambiar en cuestión de segundos.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Ultrospec 7000/8000/9000
Tipo Soporte de tubos de ensayo
Diámetro (imperial) 0,4 a 0,9 in
Diámetro (métrico) Entre 10 y 24 mm
Para utilizar con (aplicación) Admite tubos de ensayo de 10 a 24 mm de diámetro x 160 mm de altura
Material Fibra de carbono