Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Soporte de tubos de ensayo
Código de producto. 10771653
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
130 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
10771653 130 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10771653 Proveedor Usbeck Laborgeraete™ N.º de proveedor 5570
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4.30€
    4.25€ / paquete de 1
    Ahorro 0.05€
    1% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Especificaciones
Tipo de producto Soporte de tubos de ensayo
Para utilizar con (aplicación) Tubo de ensayo
Longitud (métrico) 130 mm
Material Acero inoxidable