Descripción
Accesorio o soporte para sujetar tubos de ensayo.
Características:
- Esterilizables en autoclave y aptos para lavavajillas
- Ajuste de ángulo hasta 90°°
- El accesorio sin reposapiés se puede utilizar como marco de mesa.
Opciones:
Soporte para tubos de ensayo de acero inoxidable:
- Gradilla con capacidad para 20 tubos de ensayo de 12 a 16 mm de diámetro.
- Gradilla con capacidad para 20 tubos de ensayo de diámetro entre 17 y 20 mm.
- Gradilla para 12 tubos de ensayo de 30 mm de diámetro.
Porta tubos de ensayo de acero inoxidable con revestimiento de polipropileno:
- Gradilla para 14 tubos de ensayo con capacidad de 15 mL
- Gradilla para 5 tubos de ensayo con capacidad de 50 mL
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | Tubos de ensayo de 12 a 16 mm |
| Capacidad de tubos | 20 tubos de ensayo |
| Tipo de producto | Soporte para tubos |
| Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (equipo) | Agitadores Hei-SHAKE serie 1000 o 2000 |