Learn More
OHAUS™ Soporte de tubos de ensayo
Código de producto. 15762639 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
13 tubos de ensayo de 22 a 25 mm
18 tubos de ensayo de 19 a 21 mm
20 tubos de ensayo de 15 a 18 mm
34 tubos de ensayo de 12 a 13 mm
4 tubos de ensayo de 26 a 29 mm
52 Microtubos de 0,5 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite Tamaño de la unidad
15762639 4 tubos de ensayo de 26 a 29 mm cada uno
15732639 20 tubos de ensayo de 15 a 18 mm cada uno
15782629 52 Microtubos de 0,5 mL cada uno
15742639 18 tubos de ensayo de 19 a 21 mm cada uno
15752639 13 tubos de ensayo de 22 a 25 mm cada uno
15722639 34 tubos de ensayo de 12 a 13 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15762639 Proveedor OHAUS™ N.º de proveedor 30400224
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.30€
    32.20€ / paquete de 1
    Ahorro 12.10€
    27% Descuento
En stock
Mezcla manos libres diseñada para encajar en el mezclador de vórtice de servicio pesado. Se fija fácilmente a la parte superior de la mezcladora y se asegura magnéticamente.
  • Usar con mezclador de vórtice de servicio pesado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Admite 4 tubos de ensayo de 26 a 29 mm
Tamaño del tubo Entre 26 y 29 mm
Tipo de producto Inserto de espuma
Material Espuma
Descripción Inserto de espuma para 4 tubos de 26-29 mm
Para utilizar con (equipo) Agitador vórtex
Cantidad de embalaje 1 unidad