Learn More
Kartell™ Tubo de ensayo cilíndrico de PTFE
Código de producto. 10634432
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
17 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10634432 17 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10634432 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 0140500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.00€
    30.17€ / paquete de 1
    Ahorro 0.83€
    2% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-02-2027
Fabricado en PTFE para ofrecer una buena resistencia química, mecánica y al calor. El tubo de ensayo cilíndrico de PTFE Kartell™ es ideal para albergar sustancias derivadas de los alimentos.
  • Excelente resistencia química, mecánica y térmica
  • Puede soportar temperaturas de hasta 250 °C
  • Soporta temperaturas de hasta 300 °C durante intervalos cortos de tiempo
  • Adecuado para productos alimenticios
Specifikationer
Diámetro (métrico) 18 mm
Color Blanco
Longitud (métrico) 100 mm
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Capacidad (métrico) 17 mL
Forma Cilíndrico
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.