Learn More
Kartell™ Tapones para tubos de ensayo
Descripción
- Hecho de PE
- Diseñado para adaptarse a tubos de ensayo de plástico o vidrio
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE/IVD |
| Diámetro exterior (métrico) | 10,5 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Tipo de producto | Tapón de tubo de ensayo |
| Material | Polietileno |
| Color | Natural |
| Cantidad | 100/ck. |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos de ensayo de 12 mm |