Learn More
Kartell SpA Tapones para tubos de ensayo
Descripción
Tapones con aletas cuidadosamente diseñados para tubos desechables de 11 a 13 mm de diámetro.
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño del tapón | Entre 11 y 13 mm |
| Tipo de producto | Tapón con aletas |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Material | LDPE |
| Color | Azul |
| Esterilidad | No estéril |
| Desechables | Un solo uso |
| Fit for Purpose | Certificado de calidad |