Learn More
Kartell SpA Tapones para tubos de ensayo
Código de producto. 11311205
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
11311205 Verde paquete de 1000
11381195 Azul paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11311205 Proveedor Kartell SpA N.º de proveedor 8830912
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.00€
    14.91€ / paquete de 1000
    Ahorro 4.09€
    21% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Tapón con aletas para tubos de ensayo desechables
Tapones con aletas cuidadosamente diseñados para tubos desechables de 11 a 13 mm de diámetro.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE-IVD
Tamaño del tapón Entre 11 y 13 mm
Tipo de producto Tapón con aletas
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Material LDPE
Color Verde
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Tubos de 11 a 13 mm
Desechables Un solo uso
Fit for Purpose Certificado de calidad