Learn More
Pinnacle Brush™ Cepillos para tubos de ensayo
Description
Excelente para limpiar tubos de ensayo estrechos y otros instrumentos de difícil acceso. Pinnacle Brush™ Los cepillos para tubos de ensayo se suministran en paquetes de 10.
- Con asas de alambre de acero galvanizado
- Con extremo en forma de ventilador
- Con puntas de cerdas o nailon
- Disponible para diferentes diámetros de tubos
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Cepillo para tubos de ensayo |
| Material de las cerdas | Fibra |
| Material del mango | Cable de acero |
| Tipo de punta | Extremo en forma de ventilador |
| Color | Blanco |
| Diámetro (métrico) | 3.2 cm |
| Diámetro de la cerda (métrico) | 29mm |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos de ensayo de 16 a 25 mm de diámetro |
| Longitud (métrico) | 120 mm |
| Longitud del cepillo (métrico) | 6 cm |
| Show More |