Learn More
Pinnacle Brush™ Cepillos para tubos de ensayo
Código de producto. 12861954
Change view
Click to view available options
Bristle Material:
Fibra
Nailon
Diámetro de la cerda (métrico):
11 mm
28 mm
29mm
Para utilizar con (equipo):
Tubos de ensayo de 10 a 12 mm de diámetro
Tubos de ensayo de 16 a 25 mm de diámetro
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Bristle Material Diámetro de la cerda (métrico) Para utilizar con (equipo) unitSize
12861954 Fibra 11 mm Tubos de ensayo de 10 a 12 mm de diámetro -
12871954 Fibra 29mm Tubos de ensayo de 16 a 25 mm de diámetro -
12891954 Nailon 28 mm Tubos de ensayo de 16 a 25 mm de diámetro paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12861954 Proveedor Pinnacle Brush™ N.º de proveedor T663
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Excelente para limpiar tubos de ensayo estrechos y otros instrumentos de difícil acceso. Pinnacle Brush™ Los cepillos para tubos de ensayo se suministran en paquetes de 10.
Excelente para limpiar tubos de ensayo estrechos y otros instrumentos de difícil acceso. Pinnacle Brush™ Los cepillos para tubos de ensayo se suministran en paquetes de 10.
  • Con asas de alambre de acero galvanizado
  • Con extremo en forma de ventilador
  • Con puntas de cerdas o nailon
  • Disponible para diferentes diámetros de tubos
Especificaciones
Tipo de producto Cepillo para tubos de ensayo
Bristle Material Fibra
Material del mango Cable de acero
Tipo de punta Fan Tip
Color Blanco
Diámetro (métrico) 1.6 cm
Diámetro de la cerda (métrico) 11 mm
Para utilizar con (equipo) Tubos de ensayo de 10 a 12 mm de diámetro
Longitud (métrico) 18.5 cm
Longitud del cepillo (métrico) 5.5 cm
Longitud del mango (métrico) 13 cm
Cantidad Paquete de 10
Tamaño Circunferencia del cepillo: 5 cm