Learn More
Velp Scientifica™ Tubo de ensayo de 400 ml
Código de producto. 17198450 Tienda Velp Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
400 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17198450 400 mL cada uno
1 options
Código de producto. 17198450 Proveedor Velp Scientifica™ N.º de proveedor A00000185
En stock
Tubo de ensayo de 400 ml Velp Scientifica™ para su uso con digestores DKL12 y DKL20, y unidades de destilación UDK.
  • Para su uso con digestores DKL12 y DKL20, y unidades de destilación UDK
Especificaciones
Tipo de producto Tubo de ensayo
Capacidad (métrico) 400 mL
Para utilizar con (equipo) Digestores DKL12, DKL20 y unidades de destilación UDK