Learn More
Mecmesin™ Soporte de prueba para dinamómetro serie 59885
Código de producto. 11907979
Encompass
Cambiar vista
Click to view available options
Soporte de prueba para dinamómetro serie 59885
Código de producto.
11907979 Soporte de prueba para dinamómetro serie 59885
1 options
Código de producto. 11907979 Proveedor Mecmesin™ N.º de proveedor 804001
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Accesorio para dinamómetro serie 59885.
  • Resultados de prueba repetibles
  • Soportes de prueba motorizados de una columna
  • Velocidad de cruceta: De 1 a 1000 mm/min
  • Modo de prueba de ciclo único con retorno de velocidad de cruceta completo
  • Marcha atrás automática en el punto de alarma o interrupción de la muestra
Especificaciones
Tipo de producto Soporte de prueba
Descripción Accesorio para dinamómetro serie 59885
Para utilizar con (aplicación) Fuerza de medición generada durante la compresión