Descripción
- La tecnología de alta calidad de las juntas garantiza que la malla de alambre se mantenga tenso
- El bastidor de una sola pieza y las juntas sin costuras de la malla evitan la contaminación cruzada
- La estructura del bastidor de acero inoxidable se mantiene estable
- Gran resistencia a la corrosión y fácil limpieza gracias a acero inoxidable de alta aleación
- Producto de excelente calidad comprobada en inspecciones ópticas exhaustivas
- Máxima estabilidad y óptimo sellado cuando se utiliza en depósitos con pilas de tamices gracias a la junta tórica que se coloca en el hueco diseñado para este propósito
- Etiquetado claro y preciso de los tamices con trazabilidad total, basado en el grabado a láser individualizado
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño de poro | 16,00 mm |
| Tipo | Tamiz de ensayo |
| Certificaciones/conformidad | DIN ISO 3310-1 |
| Material | Acero inoxidable |
| Incluye | Certificado de calibración |
| Altura (métrico) | 25 mm |
| Diámetro exterior (imperial) | 200 mm |