Learn More
Tesofensina, TRC
Código de producto. 30138760
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138760 10 mg 10 miligramos
30003727 1 mg 1 miligramo
30005635 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138760 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT13650010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 195875-84-4
Fórmula molecular C17 H23 Cl2 N O
Peso molecular (g/mol) 328.28
Sinónimo (1R,2R,3S,5S)-3-(3,4-Dichlorophenyl)-2-(ethoxymethyl)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane, [1R-(2-endo,3-exo)]-3-(3,4-dichlorophenyl)-2-(ethoxymethyl)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane, NS 2330;
Nombre IUPAC (1S,3S,4R,5R)-3-(3,4-diclorofenil)-4-(etoximetil)-8-metil-8-azabiciclo[3.2.1]octano
SMILES CCOC[C@H]1[C@H]2CC[C@@H](C[C@@H]1c3ccc(Cl)c(Cl)c3)N2C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tesofensine
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H23Cl2NO/c1-3-21-10-14-13(9-12-5-7-17(14)20(12)2)11-4-6-15(18)16(19)8-11/h4,6,8,12-14,17H,3,5,7,9-10H2,1-2H3/t12-,13+,14+,17+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.1157