Learn More
Tesaglitazar, CVR
Código de producto. 30426838
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30426838 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30426838 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT1360005MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-02-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tesaglitazar
CAS 251565-85-2
Fórmula molecular C20 H24 O7 S
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H24O7S/c1-3-25-19(20(21)22)14-16-6-8-17(9-7-16)26-13-12-15-4-10-18(11-5-15)27-28(2,23)24/h4-11,19H,3,12-14H2,1-2H3,(H,21,22)/t19-/m0/s1
SMILES CCO[C@@H](Cc1ccc(OCCc2ccc(OS(=O)(=O)C)cc2)cc1)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-etoxi-3-[4-[2-(4-metilsulfoniloxifenil)etoxi]fenil]propanoico
Peso molecular (g/mol) 408.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 408.1243