Learn More
Tocris Bioscience™ Tesaglitazar
Código de producto. 18095442
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18095442 50 mg 50 miligramos
18085432 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18095442 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 3965/50
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-09-2026
PPARα/γ agonist
Dual-specificity PPARα/γ agonist (IC50 values are 0.35 and 3.8 μM for PPARγ and PPARα respectively). Prevents atherosclerosis progression in E3L.CETP transgenic mice. Also reduces insulin resistance in obese Zucker rats. Orally active.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 251565-85-2
Fórmula molecular C20H24O7S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tesaglitazar
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 408.47
Pureza >98%
Peso molecular 408.47