Learn More
TES (cristales blancos), Fisher BioReagents
Código de producto. 10387023
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10387023 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 10387023 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP309100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este tampón biológico tiene un intervalo de pH utilizable de 6,8 a 8,2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TES
CAS 7365-44-8
Punto de fusión 223°C
Color Blanco
Información de descomposición >220°C
pH 4.0 to 4.8
Forma física Polvo/Sólido
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98 %
Identificación Pass Test
Fórmula molecular C6H15NO6S
Envase Frasco de vidrio
Índice Merck 15, 9319
Presión de vapor Negligible
Sinónimo N-Tris(hydroxymethyl)methyl-2-aminoethanesulfonic Acid
Clave InChI JOCBASBOOFNAJA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(CS(=O)(=O)O)NC(CO)(CO)CO
Nombre IUPAC 2-[[1,3-dihidroxi-2-(hidroximetil)propan-2-il]amino]ácido etanesulfónico
Peso molecular (g/mol) 229.247
PubChem CID 81831
ChEBI CHEBI:44356
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.25
Porcentaje de pureza ≥98%