Learn More
Sal sódica con TES, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15435029
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
15435029 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 15435029 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J62706.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Tamponador de Good zwitteriónico A
TES has potential for a variety of biological applications. In many culture media that require metal cations, many buffers cannot be used due to chelation or precipitation (citrate or phosphate, for example). TES was found to be beneficial in a study of succinate oxidation. TES is a suitable buffer for epidermal cell growth at pH 7.4 - 7.9 where additional buffering capacity is required. It is also useful in cell culture media formulations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
TES tiene potencial para diversas aplicaciones biológicas. En muchos medios de cultivo que requieren cationes metálicos, muchos tampones no se pueden utilizar debido a la quelación o la precipitación (citrato o fosfato, por ejemplo). Se descubrió que TES era beneficioso en un estudio de la oxidación del succinato. TES es un tampón adecuado para el crecimiento de células epidérmicas con un pH de 7,4 a 7,9, donde se requiere una capacidad de tamponamiento adicional. También es útil en formulaciones de medios de cultivo celular.
Solubilidad
Soluble en agua (350 g/l) a 20 °C, y metanol (turbidez muy débil).
Notas
Almacénese en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Manténgase alejado de agentes oxidantes fuertes. Químicamente estable, y estable a cambios de temperatura y concentración.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70331-82-7
Fórmula molecular C6H14NNaO6S
Peso molecular (g/mol) 251.23
Número MDL MFCD00065482
Clave InChI GUXMFAHOYNRHBI-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 2-([Tris(hydroxymethyl)methyl]amino)ethane-1-sulfonic acid sodium salt
PubChem CID 23702152
Nombre IUPAC Sodio 2-{[1,3-dihidroxi-2-(hidroximetil)propan-2-il]amino}etano-1-sulfonato
SMILES [Na+].OCC(CO)(CO)NCCS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TES sodium salt
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Beilstein 1957061
Índice Merck 14,9176
Información de solubilidad Soluble in water (350g/L) at 20°C,and methanol(very faint turbidity).
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.23