Learn More
Melford Ácido libre TES
Código de producto. 30018843
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018843 500 g 500 g
30018842 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30018843 Proveedor Melford N.º de proveedor T31022500.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
El producto generalmente se envía dentro de las 24 horas. Solo para uso en investigación o fabricación posterior, no para uso alimentario o farmacológico.
Nombre de la sustancia: Ácido 2-tris(hidroximetil)-metil-2-amino 1-etanosulfónico
Número CAS: 7365-44-8
Fórmulamolecular:C6H15NO6S
Peso molecular: 229,25 g/mol
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TES, Free Acid
CAS 7365-44-8
Cantidad 500 g
Fórmula molecular C6H15NO6S