Learn More
Melford Ácido libre TES
Descripción
El producto generalmente se envía dentro de las 24 horas. Solo para uso en investigación o fabricación posterior, no para uso alimentario o farmacológico.
Nombre de la sustancia: Ácido 2-tris(hidroximetil)-metil-2-amino 1-etanosulfónico
Número CAS: 7365-44-8
Fórmulamolecular:C6H15NO6S
Peso molecular: 229,25 g/mol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | TES, Free Acid |
| CAS | 7365-44-8 |
| Cantidad | 100 g |
| Fórmula molecular | C6H15NO6S |