Learn More
TES-991, MedChemExpress
Código de producto. 16494658
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494658 10 mg 10 miligramos
16485496 100 mg 100 miligramos
16467377 5 mg 5 miligramos
16463186 25 mg 25 miligramos
16400957 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16494658 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112619
MedChemExpress TES-991 is a potent and selective human α‐Amino-β-carboxymuconate-ε-semialdehyde Decarboxylase (ACMSD) inhibitor, with an IC50 of 3 nM.
TES-991 is a potent and selective human α‐Amino-β-carboxymuconate-ε-semialdehyde Decarboxylase (ACMSD) inhibitor, with an IC50 of 3 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TES-991
Forma física Solid
CAS 1883602-20-7
Color Amarillo claro
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H11N7OS2
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (158.85 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#CC1=C(C2=CC=CS2)NC(SCC3=CC=CC(C4=NN=NN4)=C3)=NC1=O
Peso molecular (g/mol) 393.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 393.45
Porcentaje de pureza 98.76%