Learn More
TES, solución tampón de 0,2 M, pH 8,0, Thermo Scientific™
Código de producto. 15424379
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15424379 100 mL 100 ml
15434379 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15424379 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J61889.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
TES, solución tampón de 0,2 M, es un tampón adecuado para el crecimiento de células epidérmicas en un pH de 7,4 a 7,9, y también es útil para el estudio de la oxidación succinada. También se utiliza ampliamente como tampón en aplicaciones biológicas.
Solubilidad
Soluble en agua (350 g/l) a 20 °C, y metanol (turbidez muy débil).
Notas
Almacénese en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Manténgase alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70331-82-7
Fórmula molecular C6H14NNaO6S
Peso molecular (g/mol) 251.23
Número MDL MFCD00065482
Clave InChI GUXMFAHOYNRHBI-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23702152
SMILES [Na+].OCC(CO)(CO)NCCS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TES buffer soln.
Concentración Solución de tampón de 0,2 m
pH 8.0
Forma física Líquido
Cantidad 100 mL
Información de solubilidad Soluble in water (350g/L) at 20°C,and methanol(very faint turbidity).
Nombre IUPAC sodio;2-[[1,3-dihidroxi-2-(hidroximetil)propan-2-il]amino]etanesulfonato