Learn More
Thermo Scientific Chemicals TES, solución tampón de 0,2 M, pH 7,5
Código de producto. 15423959
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15423959 100 mL 100 ml
15433959 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15423959 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J61350.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 70331-82-7 | C6H14NNaO6S | 251.23 g/mol
TES, 0.2M buffer soln., is a suitable buffer for epidermal cell growth at pH 7.4 - 7.9, and is also useful for studying succinate oxidation. It is also widely used as a buffer in biological applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
TES, solución tampón de 0,2 M, es un tampón adecuado para el crecimiento de células epidérmicas en un pH de 7,4 a 7,9, y también es útil para el estudio de la oxidación succinada. También se utiliza ampliamente como tampón en aplicaciones biológicas.
Solubilidad
Soluble en agua (350 g/l) a 20 °C, y metanol (turbidez muy débil).
Notas
Almacénese en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Manténgase alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70331-82-7
Fórmula molecular C6H14NNaO6S
Peso molecular (g/mol) 251.23
Número MDL MFCD00065482
Clave InChI GUXMFAHOYNRHBI-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23702152
SMILES [Na+].OCC(CO)(CO)NCCS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TES buffer soln.
Concentración 0.2 M
pH 7.5
Forma física Líquido
Cantidad 100 mL
Información de solubilidad Soluble in water (350g/L) at 20°C,and methanol(very faint turbidity).
Nombre IUPAC sodio;2-[[1,3-dihidroxi-2-(hidroximetil)propan-2-il]amino]etanesulfonato