Learn More
TES, solución de tampón de 0,2 M, pH 7,0, Thermo Scientific™
Código de producto. 15445629
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15445629 250 mL 250 ml
15435629 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15445629 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J63379.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70331-82-7
Fórmula molecular C6H14NNaO6S
Peso molecular (g/mol) 251.23
Número MDL MFCD00065482
Clave InChI GUXMFAHOYNRHBI-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23702152
Nombre IUPAC sodio;2-[[1,3-dihidroxi-2-(hidroximetil)propan-2-il]amino]etanesulfonato
SMILES [Na+].OCC(CO)(CO)NCCS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TES buffer soln.
Concentración 0.2 M
pH 7.0
Forma física Líquida
Cantidad 250 mL
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.