Learn More
Terutroban, MedChemExpress
Código de producto. 16437248
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16437248 10 mg 10 miligramos
16403267 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16437248 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16991
MedChemExpress Terutroban is a thromboxane-prostaglandin receptor antagonist.
Terutroban is a thromboxane-prostaglandin receptor antagonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terutroban
CAS 165538-40-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H22ClNO4S
Cantidad 10 mg
Sinónimo S-18886
Información de solubilidad DMSO : ≥ 22 mg/mL (53.93 mM)
SMILES O=C(O)CCC1=C2CC[C@@H](NS(=O)(C3=CC=C(Cl)C=C3)=O)CC2=CC=C1C
Peso molecular (g/mol) 407.91
Formula Weight (peso de la fórmula) 407.91
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation