Learn More
Terumo™ Catéter de jeringa
Descripción
- La cámara de vista previa en el cono de agarre seguro transparente proporciona una indicación inmediata de una colocación correcta
- El catéter flexible de pared fina de gran diámetro interior garantiza un buen flujo de la sangre
- Emb
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Catéter de jeringa |
| Cantidad | 25/paq. |
| Volumen (métrico) | 50 mL |