Learn More
Cloruro de terc-pentilmagnesio, 1M en 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Almacenar en 4 °C. sensible al aire y a la humedad.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | tert-Pentylmagnesium chloride |
| CAS | 28276-08-6 |
| Densidad | 0.831 |
| Fórmula molecular | C5H11ClMg |
| Fórmula lineal | CH3CH2C(CH3)2MgCl |
| Número MDL | MFCD00010356 |
| Cantidad | 100 mL |
| Número UN | UN3399 |
| Sensibilidad | Air and moisture sensitive |
| Sinónimo | 1,1-dimethylpropylmagnesium chloride, magnesium, chloro 1,1-dimethylpropyl, t-amylmagnesium chloride, tert-pentylmagnesium chloride, nwfdyjdcsihfab-uhfffaoysa-m, 1,1-dimethylpropyl magnesium chloride, magnesium,chloro 1,1-dimethylpropyl, chloro 2-methylbutan-2-yl magnesium, tert-pentylmagnesium chloride, 1m in 2-methf, 1,1-dimethylpropylmagnesium chloride solution, 1.0 m in diethyl ether |
| Afficher plus |