Learn More
terc-Pentilbenceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392276
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
11392276 50 g 50 g
11382276 10 g 10 g
2 options
Código de producto. 11392276
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L03731.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2049-95-8 | C11H16 | 148.249 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2049-95-8
Fórmula molecular C11H16
Peso molecular (g/mol) 148.249
Número MDL MFCD00015187
Clave InChI QHTJSSMHBLGUHV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-amylbenzene, tert-pentylbenzene, 2-methyl-2-phenylbutane, 1,1-dimethylpropyl benzene, benzene, 1,1-dimethylpropyl, benzene, tert-pentyl, 2-phenyl-2-methylbutane, t-amylbenzene, 2-methylbutan-2-yl benzene, tert-amyl benzene
PubChem CID 16295
Nombre IUPAC 2-metilbutan-2-ilbenceno
SMILES CCC(C)(C)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Pentylbenzene
Densidad 0.87
Punto de ebullición 188°C to 191°C
Temperatura de inflamación 65°C (149°F)
Índice de refracción 1.495
Cantidad 50 g
Beilstein 2039053
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.25
Porcentaje de pureza 97%