Learn More
Éter metílico tert-pentilo, TRC
Código de producto. 30419892
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
10 mL
25 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
25 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30419892 10 mL 10 ml
30416406 25 mL 25 ml
30414640 5 mL 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30419892 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP99405910ML
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 994-05-8
Fórmula molecular C6 H14 O
Peso molecular (g/mol) 102.17
Sinónimo Ether, methyl tert-pentyl (6CI,7CI,8CI), 2-Methoxy-2-methylbutane, 1,1-Dimethylpropyl methyl ether, 2-Methyl-2-methoxybutane, Methyl 1,1-dimethylpropyl ether, Methyl tert-amyl ether, Methyl tert-pentyl ether, TAME, TAME (ether), t-Amyl methyl ether, tert-Amyl methyl ether, tert-Pentyl methyl ether
Nombre IUPAC 2-metoxi-2-metilbutano
SMILES CCC(C)(C)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Amyl Methyl Ether (TAME)
Cantidad 10 mL
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14O/c1-5-6(2,3)7-4/h5H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.1045