Learn More
terc-octilamina, TRC
Código de producto. 30412479
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30412479 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30412479 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO2708201G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Octylamine
CAS 107-45-9
Fórmula molecular C8 H19 N
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-Pentanamine','2,4,4-trimethyl-, Butylamine','1,1,3,3-tetramethyl- (6CI,7CI,8CI), 2,4,4-Trimethyl-2-pentanamine, 1,1,3,3-Tetramethylbutanamine, 1,1,3,3-Tetramethylbutylamine, 2,4,4-Trimethyl-2-pentylamine, 2-Amino-2,4,4-trimethylpentane, NSC 33852, Primene TOA, tert-Octanamine, tert-Octylamine, 2,4,4-Trimethylpentan-2-amine
Fórmula InChI InChI=1S/C8H19N/c1-7(2,3)6-8(4,5)9/h6,9H2,1-5H3
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)N
Nombre IUPAC 2,4,4-trimetilpentan-2-amina
Peso molecular (g/mol) 129.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.1517