Learn More
Dímero de terc-nitrosobutano, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11350054
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11350054 250 mg 250 miligramos
11340054 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11350054 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00462.MD
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 6841-96-9 | C8H18N2O2 | 174.244 g/mol
tert-Nitrosobutane dimer is used as a spin trapping reagent in electron spin resonance studies. Spin trap reagent, Reactant involved in the synthesis of air-stable π-radical based on Corannulene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El dímero terc-nitrosobutano se utiliza como reactivo de atrapamiento de espín en estudios de resonancia de espín de electrones. Reactivo de captura de espín, reactivo implicado en la síntesis de aire-estable radical de π basado en Coranuleno.
Solubilidad
Soluble en coloformo 5 %.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6841-96-9
Fórmula molecular C8H18N2O2
Peso molecular (g/mol) 174.244
Número MDL MFCD00002065
Clave InChI PKKJRWITDTTZCL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimer, nitroso-t-butane, nitroso-tert-butane, tert-nitrosobutane dimer, 2-methyl-2-nitrosopropane, dimer, bis, 2-methyl-2-nitroso propane dimer, 1,1,1 inverted exclamation marka,1 inverted exclamation marka-tetramethylazoethane dioxide
PubChem CID 44134826
Nombre IUPAC 2-metil-2-nitrosopropano
SMILES CC(C)(C)N=O.CC(C)(C)N=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Nitrosobutane dimer
Punto de fusión 88°C to 92°C (sublimation)
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in 5% chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.24
Porcentaje de pureza ≥98%