Learn More
terc-dodecanotiol (mezcla de isómeros), TRC
Código de producto. 30413358
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30413358 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30413358 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT2047635G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Dodecanethiol (mixture of isomers)
CAS 25103-58-6
Fórmula molecular C12 H26 S
Cantidad 5 g
Sinónimo Sulfole 120, TDM, t-DDM, tert-Dodecyl Thiol, tert-Lauryl Mercaptan
Fórmula InChI InChI=1S/C12H26S/c1-10(2,3)8-12(7,13)9-11(4,5)6/h13H,8-9H2,1-7H3
SMILES CC(C)(C)CC(C)(S)CC(C)(C)C
Nombre IUPAC 2,2,4,6,6-pentametilheptano-4-tiol
Peso molecular (g/mol) 202.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.1755