Learn More
Bromuro de terc-butilzinc, 0,5 M en THF, envasado en argón en botellas resellables ChemSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15425355
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
15425355 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 15425355
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H58351.AD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea en reacciones de acoplamiento cruzado.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Se manejan bajo gas protector seco. Sensible al aire. Almacenar alejado de bases fuertes y agentes oxidantes, calor, ácidos y wate.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butylzinc bromide
Nombre de nota Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 7565-59-5
Densidad 0.966
Fórmula molecular C4H9BrZn
Fórmula lineal (CH3)3CZnBr
Número MDL MFCD00671989
Cantidad 50 mL
Número UN UN3399
Sensibilidad Air sensitive; May form a precipitate
Sinónimo tert-butylzinc bromide, bromo-t-butylzinc, bromo tert-butyl zinc, zinc, bromo 1,1-dimethylethyl, tert-butylzinc bromide, 0.50 m in thf, tert-butylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, tert-butylzinc bromide solution, 0.5 m in thf, tert-butylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Información de solubilidad Reacts with water.
Clave InChI HGPHQCSSTFBAML-UHFFFAOYSA-M
SMILES C[C-](C)C.[Zn+]Br
Nombre IUPAC bromozinc(1+); 2-metilpropano
Peso molecular (g/mol) 202.4
PubChem CID 4616895
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.4