Learn More
terc-Butilsulfonilacetonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11361937
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11361937 5 g 5 g
11351937 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11361937 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07525.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 81536-18-7 | C6H11NO2S | 161.219 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81536-18-7
Fórmula molecular C6H11NO2S
Peso molecular (g/mol) 161.219
Número MDL MFCD00051622
Clave InChI ZRCYCIRRPIYJOU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butylsulfonylacetonitrile, 2-tert-butylsulfonyl acetonitrile, 2-2-methylpropane-2-sulfonyl acetonitrile, 2-tert-butylsulfonylethanenitrile, 2-tert-butyl sulfonyl ethanenitrile, acmc-1ailq, maybridge1_004678, t-butylsulfonylacetonitrile, tert-butanesulfonylacetonitrile, tert-butylsulfonyl acetonitrile
PubChem CID 2778536
Nombre IUPAC 2-terc-butilsulfonilacetonitrilo
SMILES CC(C)(C)S(=O)(=O)CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butylsulfonylacetonitrile
Punto de fusión 142°C to 144°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Beilstein 4370746
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.22
Porcentaje de pureza 98%