Learn More
terc-butilsulfinamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | tert-Butylsulfinamide |
| CAS | 146374-27-8 |
| Fórmula molecular | C4H11NOS |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | (±)-tert-Butylsulfinamide, 1,1-Dimethylethylsulfinamide, 2-Methyl-2-propanesulfinamide, 2-Methylpropan-2-sulfinamide, tert-Butylsulfinamide, 2-Methyl-2-propanesulfinamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H11NOS/c1-4(2,3)7(5)6/h5H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)S(=O)N |
| Nombre IUPAC | 2-metilpropano-2-sulfinamida |
| Peso molecular (g/mol) | 121.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 121.0561 |