Learn More
terc-Butilsulfinamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10491654 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10491654 5 g Frasco de vidrio 5 g
10244914 1 g Frasco de vidrio 1 g
10061074 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10491654 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 426830050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 146374-27-8 | C4H11NOS | 121.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 146374-27-8
Fórmula molecular C4H11NOS
Peso molecular (g/mol) 121.20
Número MDL MFCD01863616,MFCD05861480
Clave InChI CESUXLKAADQNTB-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-methyl-2-propanesulfinamide, tert-butanesulfinamide, t-butylsulfinamide, tert-butylsulfinamide, 1,1-dimethylethylsulfinamide, 2-propanesulfinamide, 2-methyl, 2-methyl-propane-2-sulfinic acid amide, tert-butylsulphinamide, unii-i85yc2za8o, i85yc2za8o
PubChem CID 3382465
Nombre IUPAC 2-metilpropano-2-sulfinamida
SMILES CC(C)(C)S(N)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butylsulfinamide
Punto de fusión 97.0°C to 101.0°C
Color Claro a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3CS(O)NH2
Cantidad 5 g
Índice Merck 15,3607
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo o cristales