Learn More
Ácido terc-butilfosfónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10638221 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10638221 1 g Frasco de vidrio 1 g
10301094 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10638221 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 321520010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 4923-84-6 | C4H9O3P | 136.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4923-84-6
Fórmula molecular C4H9O3P
Peso molecular (g/mol) 136.09
Número MDL MFCD00012296
Clave InChI OGDSVONAYZTTDA-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo phosphonic acid, 1,1-dimethylethyl, acmc-20ajka, t-butylphosphonic acid, tert-butylphosphonic acid, 2-methylprop-2-ylphosphonic acid, phosphonicacid, 1,1-dimethylethyl
PubChem CID 312546
Nombre IUPAC ácido terc-butilfosfónico
SMILES CC(C)(C)P([O-])([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butylphosphonic acid
Punto de fusión 188.0°C to 192.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3CP(O)(OH)2
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.1
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino