Learn More
tert-butilmetoxidimetilsilano, TRC
Código de producto. 30179197
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179197 5 g 5 g
30179125 10 g 10 g
30179162 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179197 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB7000055G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66548-21-8
Fórmula molecular C7H18OSi
Peso molecular (g/mol) 146.3
Sinónimo (tert-Butyl)dimethyl(methoxy)silane, (1,1-Dimethylethyl)methoxydimethylsilane;
Nombre IUPAC Tert-butil-metaxi-dimetilsilano
SMILES C[Si](OC)(C(C)(C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butylmethoxydimethylsilane
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H18OSi/c1-7(2,3)9(5,6)8-4/h1-6H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.1127