Learn More
Cloruro de terbutilmagnesio, 1 M en MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15468047
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15468047 500 mL 500 ml
15458047 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15468047 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51164.AP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 677-22-5 | C4H9ClMg | 116.87 g/mol
tert-Butylmagnesium chloride is a Grignard reagent used in organic synthesis. It is also involved in copper-catalyzed cross-coupling reaction with primary-alkyl halides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El cloruro de terbutilmagnesio es un reactivo de Grignard utilizado en la síntesis orgánica. También participa en la reacción de acoplamiento cruzado catalizada por cobre con haluros de alquilo primario.
Solubilidad
Miscible con alcohol y agua.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 677-22-5
Fórmula molecular C4H9ClMg
Peso molecular (g/mol) 116.87
Número MDL MFCD00000465
Clave InChI ZDRJSYVHDMFHSC-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tert-butylmagnesium chloride, tert-butylmagnesiumchloride, t-butylmagnesium chloride, t-butyl magnesium chloride, tert-butyl chloro magnesium, magnesium, chloro 1,1-dimethylethyl, tert-butylmagnesium chloride solution, 1.0 m in thf, tbumgcl, tert-bumgcl, t-bumgcl
PubChem CID 2724198
Nombre IUPAC magnesio;2-metilpropano; cloruro
SMILES CC(C)(C)[Mg]Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butylmagnesium chloride
Fórmula lineal (CH3)3CMgCl
Cantidad 500 mL
Número UN UN3399
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with alcohol and water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.87
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 M en MeTHF