Learn More
tert-Butyllithium, 18% solution in heptane, AcroSeal™, Thermo Scientific™
Código de producto. 12133751 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
12133751 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
1 options
Código de producto. 12133751 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 445921000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyllithium
CAS 594-19-4, 142-82-5
Densidad 0.6900g/mL
Temperatura de inflamación −4°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C4H9Li
Fórmula lineal (CH3)CLi
Número MDL MFCD00008795
Cantidad 100 mL
Sinónimo tert-butyllithium, t-butyllithium, tbuli, lithium, 1,1-dimethylethyl, t-buli, lithium 2-methylpropane, tert-butyllithium solution, tert butyllithium, t-butyllithiurn
Clave InChI BKDLGMUIXWPYGD-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Li]C(C)(C)C
Nombre IUPAC tert-butyllithium
Peso molecular (g/mol) 64.06
PubChem CID 638178
Formula Weight (peso de la fórmula) 64.06
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • tert-Butyllithium, 1.6-3.2 M (15-30%) solution in Heptane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Líquidos pirofóricos Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H250-Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P222-No dejar que entre en contacto con el aire.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.