Learn More
terc-Butilhidroquinona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15453187
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1000 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15453187 1000 g 1000 g
11409486 500 g 500 g
11419486 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15453187 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19206.0B
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
La TBHQ se utilizó para estudiar la inactivación de cepas barotolerantes de Listeria monocytogenes y Escherichia coli. Los materiales de electrodo ecológicos para los supercapacitores se obtuvieron colocando TBHQ en la superficie de las nanohojas de grafeno. La TBHQ se utiliza con frecuencia como conservante de alimentos. Inhibición de la rancidez oxidativa en pescado cocinado y congelado mediante la terc-butilhidroquinona. La activación del elemento de respuesta antioxidante dependiente del factor 2 y relacionado con el factor nuclear E2 se produce mediante la terc-butilhidroquinonea y se da preferentemente en condiciones de astrocitos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua (10 g/l).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1948-33-0
Fórmula molecular C10H14O2
Peso molecular (g/mol) 166.22
Número MDL MFCD00002344
Clave InChI BGNXCDMCOKJUMV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butylhydroquinone, tbhq, 2-tert-butylhydroquinone, t-butylhydroquinone, mtbhq, t-butyl hydroquinone, 2-tert-butyl-1,4-benzenediol, 2-t-butylhydroquinone, mono-tert-butylhydroquinone, sustane
PubChem CID 16043
ChEBI CHEBI:78886
Nombre IUPAC 2-terc-butilbenceno-1,4-diol
SMILES CC(C)(C)C1=C(C=CC(=C1)O)O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material tert-Butylhydroquinone
Punto de fusión 126°C to 129°C
Densidad 1.05
Punto de ebullición 295°C
Temperatura de inflamación 171°C (339°F)
Cantidad 1000 g
Número UN UN3077
Beilstein 637923
Información de solubilidad Slightly soluble in water(10g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.22
Porcentaje de pureza 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.