Learn More
terc-Butilhidroquinona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11409486
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1000 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11409486 500 g 500 g
15453187 1000 g 1000 g
11419486 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11409486 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19206.36
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
La TBHQ se utilizó para estudiar la inactivación de cepas barotolerantes de Listeria monocytogenes y Escherichia coli. Los materiales de electrodo ecológicos para los supercapacitores se obtuvieron colocando TBHQ en la superficie de las nanohojas de grafeno. La TBHQ se utiliza con frecuencia como conservante de alimentos. Inhibición de la rancidez oxidativa en pescado cocinado y congelado mediante la terc-butilhidroquinona. La activación del elemento de respuesta antioxidante dependiente del factor 2 y relacionado con el factor nuclear E2 se produce mediante la terc-butilhidroquinonea y se da preferentemente en condiciones de astrocitos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua (10 g/l).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1948-33-0
Fórmula molecular C10H14O2
Peso molecular (g/mol) 166.22
Número MDL MFCD00002344
Clave InChI BGNXCDMCOKJUMV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butylhydroquinone, tbhq, 2-tert-butylhydroquinone, t-butylhydroquinone, mtbhq, t-butyl hydroquinone, 2-tert-butyl-1,4-benzenediol, 2-t-butylhydroquinone, mono-tert-butylhydroquinone, sustane
PubChem CID 16043
ChEBI CHEBI:78886
Nombre IUPAC 2-terc-butilbenceno-1,4-diol
SMILES CC(C)(C)C1=C(C=CC(=C1)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butylhydroquinone
Punto de fusión 126°C to 129°C
Densidad 1.05
Punto de ebullición 295°C
Temperatura de inflamación 171°C (339°F)
Cantidad 500 g
Número UN UN3077
Beilstein 637923
Información de solubilidad Slightly soluble in water(10g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.22
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • tert-Butylhydroquinone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: tert-Butylhydroquinone