Learn More
terc-Butilhidroquinona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10583121 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
500 g
2 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2 Kg
250 g
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10583121 500 g Frasco de plástico 500 g
10716551 5 g Frasco de vidrio 5 g
10573121 250 g Frasco de plástico 250 g
10487170 2 kg Frasco de plástico 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10583121 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 150825000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1948-33-0 | C10H14O2 | 166.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1948-33-0
Fórmula molecular C10H14O2
Peso molecular (g/mol) 166.22
Número MDL MFCD00002344
Clave InChI BGNXCDMCOKJUMV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butylhydroquinone, tbhq, 2-tert-butylhydroquinone, t-butylhydroquinone, mtbhq, t-butyl hydroquinone, 2-tert-butyl-1,4-benzenediol, 2-t-butylhydroquinone, mono-tert-butylhydroquinone, sustane
PubChem CID 16043
ChEBI CHEBI:78886
Nombre IUPAC 2-terc-butilbenceno-1,4-diol
SMILES CC(C)(C)C1=C(C=CC(=C1)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butylhydroquinone
Nombre de nota 97%
Punto de fusión 125.0°C to 130.0°C
Color Negro claro a blanco
Punto de ebullición 295.0°C
Temperatura de inflamación 171°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (CH3)3CC6H3(OH)2
Cantidad 500 g
Beilstein 06, IV, 6013
Información de solubilidad Solubility in water: 1g/100mL (25 c). Other solubilities: soluble in acetone (190/100g at 25 c),,soluble in ethanol (120/100g at 25 c),,soluble in ethyl acetate (100g/100g at 25 c),,soluble in dmso,diethyl ether;,insoluble in benzene,toluene
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.22
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • tert-Butylhydroquinone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.