Learn More
Clorhidrato de terc-butilhidrazina, TRC
Código de producto. 30329569
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30329569 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30329569 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB69363025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butylhydrazine Hydrochloride
CAS 7400-27-3
Fórmula molecular C4H13ClN2
Cantidad 25 g
Sinónimo (1,1-Dimethylethyl)hydrazine Hydrochloride, N'-tert-Butylhydrazine Hydrochloride, t-Butylhydrazine Hydrochloride, tert-Butylhydrazine Monohydrochloride, tert-Butylhydrazinium Chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C4H12N2.ClH/c1-4(2,3)6-5;/h6H,5H2,1-3H3;1H
SMILES Cl.CC(C)(C)NN
Nombre IUPAC terc-butilhidracina; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 124.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.0767