Learn More
Clorhidrato de terc-butilhidrazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | tert-Butylhydrazine Hydrochloride |
| CAS | 7400-27-3 |
| Fórmula molecular | C4H13ClN2 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | (1,1-Dimethylethyl)hydrazine Hydrochloride, N'-tert-Butylhydrazine Hydrochloride, t-Butylhydrazine Hydrochloride, tert-Butylhydrazine Monohydrochloride, tert-Butylhydrazinium Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H12N2.ClH/c1-4(2,3)6-5;/h6H,5H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(C)(C)NN |
| Nombre IUPAC | terc-butilhidracina; clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 124.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 124.0767 |