Learn More
Clorhidrato de terc-butilhidrazina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11426726
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11426726 500 g 500 g
11406726 25 g 25 g
11416726 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11426726 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23876.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7400-27-3 | C4H13ClN2 | 124.61 g/mol
It is used in organic synthesis for aromatic nucleophilic N-N exchange reaction. tert-Butylhydrazine Hydrochloride is also used in the preparation of insect growth regulator. tert-Butylhydrazine hydrochloride was used in the synthesis of diphosphinohydrazines, 5-amino-1-tert-butyl-3-(p-chlorophenyl)-4-cyanopyrazole and 1,3,4,5-tetrasubstituted pyrazole derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en síntesis orgánica para la reacción de intercambio nucleófilo aromático N-N. El clorhidrato de terc-butilhidrazina también se utiliza en la preparación de reguladores del crecimiento de los insectos. Asimismo, se empleaba en la síntesis de difosfinohidrazinas, derivados de pirazol 1,3,4,5-tetrasustituido y 5-amino-1-terc-butil-3-(p-clorofenil)-4-cianopirazol.
Solubilidad
Soluble en agua (casi transparente). Soluble en DMSO y metanol.
Notas
Higroscópico. Almacénese lejos del agua/humedad y de los agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacénese bajo gas inerte. Proteger de la humedad y el agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7400-27-3
Fórmula molecular C4H13ClN2
Peso molecular (g/mol) 124.61
Número MDL MFCD00012947
Clave InChI DDPWVABNMBRBFI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butylhydrazine hydrochloride, hydrazine, 1,1-dimethylethyl-, monohydrochloride, tert-butylhydrazinium chloride, tert-butylhydrazine monohydrochloride, t-butylhydrazine hydrochloride, hydrazine, 1,1-dimethylethyl-, hydrochloride 1:1, 1,1-dimethylethyl hydrazine monohydrochloride, 2-tert-butylhydrazinium chloride, t-butylhydrazine.hcl, t-bunhnh2.hcl
PubChem CID 81889
SMILES [H+].[Cl-].CC(C)(C)NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butylhydrazine hydrochloride
Punto de fusión ∼192°C (decomposition)
Cantidad 500 g
Beilstein 3651224
Nombre IUPAC cloruro de terc-butilhidracina de hidrógeno
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.61
Porcentaje de pureza 98%