Learn More
Clorhidrato de terc-butilhidracina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10042290 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10042290 100 g Frasco de vidrio 100 g
10753571 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10042290 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 187081000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7400-27-3
Fórmula molecular C4H13ClN2
Peso molecular (g/mol) 124.61
Número MDL MFCD00012947
Clave InChI DDPWVABNMBRBFI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butylhydrazine hydrochloride, hydrazine, 1,1-dimethylethyl-, monohydrochloride, tert-butylhydrazinium chloride, tert-butylhydrazine monohydrochloride, t-butylhydrazine hydrochloride, hydrazine, 1,1-dimethylethyl-, hydrochloride 1:1, 1,1-dimethylethyl hydrazine monohydrochloride, 2-tert-butylhydrazinium chloride, t-butylhydrazine.hcl, t-bunhnh2.hcl
PubChem CID 81889
Nombre IUPAC terc-butilhidracina; clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].CC(C)(C)NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butylhydrazine hydrochloride
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 190°C to 194°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3CNHNH2·HCl
Cantidad 100 g
Beilstein 04, III, 1734
Fieser 12,87
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.61
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • tert-Butylhydrazine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.